Principaux documents
AABH93DDB0FB
AA BLOCKS, INC.
6-chloro-4H-chromen-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
Clé InChI
VFZQATFTQAZCMO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/33533-99-2
Synonym
6-Chloro-4H-chromen-4-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=33533-99-2