Documents
AABH30372122
AA BLOCKS, INC.
2-AMINOETHYL METHANETHIOSULFONATE, HYDROCHLORIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.7
Numéro MDL:
Iupac Name
O-(2-aminoethyl) methanesulfonothioate hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H9NO2S2.ClH/c1-8(5,7)6-3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
NRPKIYSDVDLOTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/37597-96-9
Synonym
2-Aminoethyl Methanethiosulfonate Hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=37597-96-9