Principaux documents
AABH3037117B
AA BLOCKS, INC.
4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)pentan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.75
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol
Inchi Code
1S/C14H17ClN2O/c1-10(3-2-8-18)17-13-6-7-16-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-7,9-10,18H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
BZUKCXDUDOUBKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/10500-64-8
Synonym
4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=10500-64-8