Principaux documents
AABH3036E5B6
AA BLOCKS, INC.
5-amino-4-oxopentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-amino-4-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c6-3-4(7)1-2-5(8)9/h1-3,6H2,(H,8,9)
Clé InChI
ZGXJTSGNIOSYLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/106-60-5
Synonym
5-Amino-4-oxopentanoic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=106-60-5