Merck
La confiance dans la constance
avec les systèmes et services de purification d'eau Milli-Q®
Une qualité d'eau de laboratoire constante avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q®
Pourquoi les laboratoires ont-ils besoin d'une qualité d'eau constante ? Parce que l'exactitude des résultats et la productivité du laboratoire en dépendent. Pour cette raison, les systèmes et consommables de purification d'eau Milli-Q® sont intelligemment conçus, fabriqués selon de hauts standards de qualité et entretenus tout au long de leur durée de vie pour vous donner confiance dans le rendement fiable et le fonctionnement ininterrompu de votre laboratoire.
Des technologies de purification produisent et protègent une qualité d'eau de laboratoire supérieure
Nos innovations brevetées font en sorte que vous disposiez toujours d'eau de qualité constante et veillent également à réduire l'empreinte environnementale de la purification d'eau au laboratoire.
La qualité et la fiabilité de vos analyses sont garanties par des innovations Milli-Q®
  • Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® produit une eau pure (de Type 2) de qualité constante, sans avoir besoin de recourir à des procédures de régénération chimique dangereuses. Cela réduit la maintenance et garantit des coûts d'exploitation faibles et prévisibles.
  • La technologie E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment), contenue dans nos systèmes à haut débit, optimise le recyclage de l'eau rejetée par la membrane d'osmose inverse (OI), réduisant la consommation d'eau jusqu'à 50 % par rapport aux générations précédentes de systèmes d'OI.
  • La conception intelligente de la cuve de stockage prévient la contamination à la fois par les bactéries, les particules et le CO2, protégeant ainsi mieux que jamais la pureté de l'eau stockée. Les caractéristiques comprennent un couvercle hermétique avec un filtre évent parfaitement intégré, des capteurs de trop-plein et de niveau, et un module de décontamination automatique (ASM pour Automatic Sanitization Module) comprenant une lampe UV LED sans mercure.
  • Les lampes UV ech2o® sans mercure assurent un contrôle des bactéries hautement efficace et la photo-oxydation des contaminants organiques tout en évitant la manipulation de mercure et la gestion des déchets réglementée associée.
  • Le mode Fermeture de laboratoire met votre système en veille lorsque le laboratoire est fermé pendant une période prolongée, minimisant ainsi la consommation d'eau et d'énergie tout en protégeant la qualité de l'eau.
Graphique de la résistivité constante avec l'EDI Elix comparée à une diminution soudaine de la résistivité avec la technologie DI standard.
Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® produit une eau pure de qualité constante. Le graphique démontre la supériorité de la technologie d'EDI Elix® sur les systèmes utilisant des packs de résines échangeuses d'ions. Lorsque les packs de résines sont épuisés, la résistivité chute considérablement.
Toujours dans les spécifications : la pureté de l'eau de laboratoire garantie avec les consommables Milli-Q® d'origine
Tous les consommables Milli-Q® ont été validés pour produire de façon constante la qualité d'eau attendue et sont fournis avec un certificat de qualité.
Regardez ces vidéos pour découvrir comment des médias de purification puissants et brevetés fonctionnent ensemble dans nos consommables pour fournir une eau de qualité constante et la protéger, et garantir une longue durée de vie à votre système d'eau :
Pour mieux garantir que la qualité de l'eau demeure conforme aux spécifications, nous proposons des services et des caractéristiques de conception pour vous aider à remplacer les consommables à temps.
  • Puces e-Sure : la technologie RFID présente sur chaque consommable permet à votre système de suivre le statut et la durée d'utilisation de tous les consommables installés. Vous êtes alerté(e) quand des cartouches ont besoin d'être remplacées et êtes assuré(e) de la traçabilité des données. Le statut des consommables peut également être surveillé en ligne via les Services numériques MyMilli-Q™.
  • Offres annuelles de fourniture de consommables : avec seulement 1 commande, faites-vous livrer automatiquement les consommables dont vous avez besoin tout au long de l'année. C'est pour vous un gain de temps et d'argent et la certitude d'avoir toujours les bons consommables au bon moment.
  • Des remplacements de consommables simples et guidés : des assistants en ligne et des tutoriels sur YouTube fournissent des instructions visuelles étape par étape pour veiller à ce que toute procédure de maintenance soit correctement exécutée.
Une surveillance, une traçabilité et des performances garanties 24 h/24, 7 j/7
Il est essentiel de savoir que votre système de purification d'eau est capable de respecter en continu les spécifications de qualité d'eau de votre laboratoire. Avec les systèmes et services Milli-Q®, vous avez confiance 24 h/24 et 7 j sur 7 dans la qualité de votre eau : au moment de la distribution, tout au long de la journée et même quand vous êtes en vacances.
Écran d'un distributeur d'eau ultra pure Q-POD avec clé USB insérée pour télécharger des données sur la qualité de l'eau.
Une surveillance de la qualité de l'eau au moment de la distribution
Gardez facilement un œil sur les paramètres de qualité de l'eau lorsque vous la prélevez. La résistivité et le carbone organique total (COT) de l'eau produite peuvent être contrôlés d'un coup d'œil, directement sur l'écran tactile du distributeur. Ces valeurs sont contrôlées en continu par nos systèmes, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail en cours.
  • Contrôle de la résistivité : nos tout derniers systèmes d'eau ultra pure (Type 1) contiennent une cellule de mesure de la résistivité en ligne, qui mesure avec précision et en continu la résistivité de l'eau produite. Le résistivimètre est conçu selon les recommandations de l'ASTM et capable de réussir les tests de conformité USP pour les résistivimètres. Un certificat d'étalonnage du résistivimètre est fourni avec nos systèmes de purification d'eau.
  • Contrôle du COT : des mesures de COT rapides et de haute précision sont effectuées par les systèmes Milli-Q® IQ de la série 7 qui contiennent le meilleur analyseur de COT en ligne de sa catégorie, l'analyseur A10®. Cet analyseur est sans mercure. Sa plage de mesure (0,5 – 999,9) et sa précision ont passé avec succès les tests de conformité de l'USP et de la pharmacopée européenne.
Surveillance en ligne du système et de la qualité de l'eau
La fonctionnalité de surveillance et de maintenance en ligne MyMilli-Q™ Remote Care vous donne l'assurance 24 h/24 et 7 j sur 7 que votre système fonctionne correctement et que la qualité de l'eau est conforme aux spécifications.
Logo des services numériques MyMilli-Q™
  • Surveillance à distance : accédez en toute sécurité et en temps réel aux informations sur le système, aux données sur la qualité de l'eau et bien davantage depuis votre ordinateur ou votre dispositif mobile.
  • Notifications automatiques : soyez averti(e) par e-mail ou SMS en cas d'alerte ou d'alarme.
  • Contrôle du système à distance : gérez votre système d'eau à distance et efficacement, soit de façon autonome soit avec la téléassistance des Services Milli-Q®.
Les meilleurs produits et services de purification d'eau certifiés ISO de leur catégorie
Avec plus de 50 ans d'expérience dans la mise au point de technologies de purification d'eau avancées et la conception de systèmes de purification d'eau complets, nous sommes le partenaire de prédilection des scientifiques qui ont besoin de s'assurer de la qualité et de la fiabilité de leurs résultats. Nous nous sommes engagés à fournir des systèmes de purification d'eau de la plus haute qualité possible, fournis avec le niveau maximal d'assistance technique spécialisée.
Logo ISO 9001:2015
Des systèmes et des consommables de purification d'eau Milli-Q® à la qualité garantie
  • Des procédures de R&D certifiées ISO 9001:2015 : des processus stricts assurent une documentation totale à chaque étape du développement d'un produit. Les performances des systèmes sont validées sur la base de protocoles définis.
  • Un site de fabrication certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015 : les systèmes et consommables de purification d'eau Milli-Q® sont produits exclusivement sur notre site de production de Molsheim en France, à l'aide de technologies brevetées très spécifiques et de médias de purification uniques. Ces certifications ISO garantissent un haut niveau de qualité et de traçabilité lors de la production. Certaines parties du site de production utilisées pour fabriquer des produits ou des composants spécifiques sont également certifiées GMP et ISO 13485.
  • Des certificats de conformité, d'étalonnage et de qualité sont disponibles pour les systèmes, les équipements de mesure et les consommables concernés pour vous aider à respecter les exigences de votre secteur.
Les Services Milli-Q® assurent une prise en charge de qualité, sur site et en ligne
Notre offre de services Milli-Q® vous assure d'avoir pleinement confiance dans la qualité de votre eau et dans votre système de purification d'eau, année après année.
Un homme de type asiatique sort d'un laboratoire par l'écran d'un iPad
  • Seuls des ingénieurs de maintenance itinérants certifiés Milli-Q® réparent et entretiennent vos systèmes de purification d'eau conformément à nos Procédures Opératoires Standards contrôlables et en vigueur dans le monde entier.
  • Notre organisation de service est certifiée* ISO 9001:2015, ce qui signifie qu'un système de management de la qualité faisant l'objet d'audits externes garantit les standards de qualité les plus élevés et une amélioration continue.
  • Les contrats de maintenance Milli-Q® font en sorte que la performance de votre système de purification d'eau Milli-Q® soit optimisée et qu'il produise une eau purifiée de qualité constante pour contribuer à la fiabilité de vos analyses. Tous ces contrats incluent la vérification annuelle complète du système par un technicien certifié et des pièces d'origine fabriquées dans notre usine certifiée ISO.
  • Les contrats Service Pharma™ Milli-Q® facilitent les procédures de validation dans les environnements réglementés et couvrent tous les éléments nécessaires à la requalification complète de votre système afin d'en assurer la parfaite conformité lors des audits.
  • Des services d'étalonnage, de vérification et de tests de conformité sont également disponibles pour tous les dispositifs de mesure, de détection et d'analyse des systèmes Milli-Q® afin de garantir la conformité totale de l'équipement et l'accréditation du laboratoire.
  • La gestion des contrats en ligne MyMilli-Q™ OCM rationalise la prise en charge administrative de vos systèmes de purification d'eau, vous libérant du temps pour vous consacrer à vos tâches essentielles.**
  • MyMilli-Q™ Remote Care vous permet de suivre les paramètres du système et de la qualité de l'eau en ligne, de contacter le support plus rapidement, et de surveiller et contrôler votre système n'importe où. Il s'agit d'un service et d'un outil de surveillance en ligne qui vous donne une vue en temps réel à distance des performances de votre système et de la qualité de l'eau.*** En cas d'événement lié à l'entretien, notre équipe de maintenance peut accéder à votre système connecté pour aider à résoudre tout problème plus rapidement.
* Pour connaître les pays concernés, consultez SigmaAldrich.com/ISO-certificates
** Disponible pour les systèmes sous garantie ou pour lesquels vous avez souscrit un contrat de maintenance Milli-Q®.
*** MyMilli-Q™ Remote Care est disponible sur les systèmes des séries 7000 à haut débit suivants : Milli-Q® HX, HX SD, HR et CLX, ainsi que pour les systèmes de purification d'eau de paillasse Milli-Q® IQ et Milli-Q® IX.
Contactez-nous pour optimiser votre solution pour l'eau de laboratoire
Produits apparentés