Merck
HPLC Analysis of Methyl Phenyl Sulfoxide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
HPLC Analysis of Methyl Phenyl Sulfoxide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
HPLC-Säule Astec® CHIROBIOTIC® TAG chiral
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Methyl-phenylsulfoxid
≥97%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
0.48 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm
injection
10 μL
sample
1 mg/mL in mobile phase