V900506
Methylzellulose
Vetec™, reagent grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Form
powder
SMILES String
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChIKey
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable