Wichtige Dokumente
V900134
L-Ascorbinsäure
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec.)
SMILES String
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?