1568028
USP
Proguanil-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Cyano-3-isopropylguanidine, N-Cyan-N′-(1-methylethyl)-guanidin, NSC 643485
Größe auswählen
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
proguanil
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(C(C)C)C(=N)NC#N
InChI
1S/C5H10N4/c1-4(2)9-5(7)8-3-6/h4H,1-2H3,(H3,7,8,9)
InChIKey
SRUGWSFEPMKUAK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Proguanil Hydrochloride
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)