1492244
USP
Palonosetron-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(3aS)-2-[(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isochinolin-1-on -monohydrochlorid, (3aS)-2-[(3R)-Chinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isochinolin-1-on -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
palonosetron
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie für Palonosetronhydrochlorid.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable