1271733
USP
Fluconazol-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1′-(1,3-Phenylen)-bis-1H-1,2,4-triazol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluconazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]3(ncnc3)c1cc(ccc1)[n]2ncnc2
InChI
1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
InChIKey
WXNXRKYXCCDJHI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fluconazole
- Fluconazole for Oral Suspension
- Fluconazole Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)