Merck
SY3465084583
Synthonix Corporation
trans-cyclohexanecarboxylic acid, 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester
Größe auswählen
1 G
€ 733,61
5 G
€ 2.080,84
Lieferanten-SKU: C27846-1G
€ 733,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 733,61
5 G
€ 2.080,84
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C27846-1G
€ 733,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (1R,2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-10-8-6-5-7-9(10)11(15)17-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,14,16)/t9-,10-/m1/s1
InChIKey
AWNIRXMMYAJMNG-NXEZZACHSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27846.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)