Y0002274
Fluticason-furoat
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6α,9α-Difluor-17α-[(2-furanylcarbonyl)-oxy]-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17β-thiocarbonsäure-S-fluormethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
fluticasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C27H29F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
InChIKey
XTULMSXFIHGYFS-VLSRWLAYSA-N
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)