Y0002228
Regorafenib impurity FP-C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)-phenyl]-carbamidsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
regorafenib
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
BAFPGGUKCVCSKG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)