Merck
SAAR5681100
Safranin O
Synonym(e):
Basic Red 2, Gossypimin, Safranin T, Safranin Y oder A, Woll-Rot
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.84
Farbindexnummer:
50240
Beilstein:
3924099
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116100
Verpackung
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR5681100CB)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChIKey
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
For laboratory use only
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)