PHL83482
Calceolariosid B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C23H26O11/c24-14-4-1-12(9-16(14)26)3-6-19(28)33-11-18-20(29)21(30)22(31)23(34-18)32-8-7-13-2-5-15(25)17(27)10-13/h1-6,9-10,18,20-27,29-31H,7-8,11H2/b6-3+/t18-,20-,21+,22-,23-/m1/s1
InChIKey
LFKQVVDFNHDYNK-FOXCETOMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)