Merck
91387
Supelco
3-Hydroxy-3-methyl-glutarsäure
analytical standard
Synonym(e):
3-Hydroxy-3-methylpentandionsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOC(CH3)(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
Beilstein:
1769194
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (GC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤5% water (calc. from elemental analysis)
mp (Schmelzpunkt)
105-108 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
NPOAOTPXWNWTSH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)