821831
TSKgel® ODS-100V (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
product name
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 21831
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Parameter
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)