Merck
51286-U
MicroTee
for use with 1/16" O.D. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
includes 3, microferrules for 1/16" O.D. tubing and 3, female nuts (5/16"-24 internal threads)
Verpackung
pkg of 1 ea
Kompatibilität
for use with 1/16" O.D. tubing
Allgemeine Beschreibung
Verbindet 3 Kapillarröhrchen mit MicroFingertight-II-Anschlüssen. Enthält 3 MicroFerrules für Röhrchen mit 0,064 cm Außendurchmesser, 3 Muttern.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)