Merck
442434
Supelco
Acetaldehyd-2,4-DNPH
analytical standard
Synonym(e):
Acetaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
165-168 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChIKey
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetaldehyd-2,4-DNPH kann als Oxidationsprodukt der Umsetzung von alpha-Pinen mit Hydroxyradikalen, die mittels Gaschromatographie und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie überwacht wird, erhalten und mittels Massenspektrometrieanalyse nachgewiesen werden.
Anwendung
Acetaldethyd-2,4-DNPH wurde als interner Standard zur Untersuchung der Ozonierung des Antidepressivums Fluoxetin (FX) und seines Hauptmetaboliten Norfluoxetin (NFX) mittels kinetischer Analyseverfahren und mit Massenspektrometrie gekoppelter Hochleistungsflüssigkeitschromatographie eingesetzt.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ozonation of antidepressant fluoxetine and its metabolite product norfluoxetine: Kinetics, intermediates and toxicity
Zhao Y, et al.
Chemical Engineering Journal, 316, 951-963 (2017)
Identification of the oxidation products of the reaction between ?-pinene and hydroxyl radicals by gas and high-performance liquid chromatography with mass spectrometric detection
Bergh DVV, et al.
Journal of Chromatography A, 896, 135-148 (2000)
Denise Biagini et al.
Talanta, 216, 120979-120979 (2020-05-28)
Biomarkers of oxidative stress are generally measured in blood and its derivatives. However, the invasiveness of blood collection makes the monitoring of such chemicals during exercise not feasible. Saliva analysis is an interesting approach in sport medicine because the collection