Merck
22480-U
Supelco
Supeltex M-4 Kapillarferrule, Allzweck
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 50 ea
ID
0.4 mm
Kompatibilität
0.10-0.25 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
Supelco hat das Design der Graphit-Ferrules verbessert, um ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Flash zu erhalten.
Eigenschaften:
Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)