1896
Fettsäuren-Standards
About This Item
Empfohlene Produkte
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Tridecansäuremethylester (C13:0)
Pentadecansäuremethylester (C15:0)
Heptadecansäuremethylester (C17:0)
Nonadecansäuremethylester (C19:0)
Heneicosansäuremethylester (C21:0)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)