Merck
10462
Supelco
Carbopack Carbon Adsorbent
matrix Carbopack Y, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
product name
Carbopack Adsorbens, matrix Carbopack Y, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Form
granular
Verpackung
bottle of 10 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~24 m2/g
Matrix
Carbopack Y
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
60-80 mesh
Porengröße
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
Dichte
~0.38 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Carbopack Y was used for determination of contamination caused by pesticides like alachlor, atrazine, captan, formothion, lindane and phosalone in atmospheric samples. Carbopack Y was modified with mono-molecular layer of heptakis-(2,3,6-tri-O-methyl)-ß-cyclodextrin and was used in gas chromatography to study the effect of size and spatial structure of adsorbate molecules on adsorption of organic vapours.
Carbotrap®/Carbopack adsorbent can withstand high bake-out temperature without losing the mechanical and chemical integrity. It has a high affinity for isoprene and does not retain significant amounts of water. Furthermore it has a tendency to pulverize if it is packed too tightly. Carbotrap®/Carbopack adsorbent was used to quantitatively determine trace amounts of volatile organic compounds (VOCs) in air. It was also used for designing sampling protocols on the basis of its retention volume of the gaseous organic compounds of interest.
Graphitisiertes Kohlenschwarz (GCB) kann porös und nicht-porös sein. Der Graphitisierungsprozess ergibt eine hochreine Oberfläche mit hervorragenden Adsorptions- und (falls erforderlich) Desorptionseigenschaften. Die Interaktionen der Oberfläche hängen einzig von Dispersionskräften (London-Kräften) ab. Diese Partikel sind:
  • Granulär
  • Bröckelnd
  • Wird verwendet für Moleküle mit einer von C3-C20+ n-Alkanen abhängigen Analytgröße
  • Hydrophob (kann in Umfeldern mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
GCB-Adsorbentien bieten generell eine geringere relative Adsorptionskraft als Kohlenstoff-Molekularsiebe (CMS) und eine ähnliche relative Adsorptionskraft wie perlförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC). Unsere Carbopack-Produkte sind eine Art von GCB-Adsorbentien.
  • Die Partikel haben eine Korngröße von maximal 40 Mesh
  • Zur Vermeidung von Channeling eine Korngröße von 40/60 Mesh wählen (falls beobachtet bei Carbotrap® Adsorbentien mit 20/40 Mesh)
  • Für alle anderen Anwendungen eine kleinere Korngröße (60/80, 80/100 Mesh usw.) verwenden
  • Die kleinste verfügbare Partikelgröße wählen, solange die Anwendung dem Druckabfall standhält
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf www.sigma-aldrich.com/missionsirna
Rechtliche Hinweise
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adsorption of organic vapors on the Carbopack Y carbon adsorbent modified with heptakis-(2, 3, 6-tri-O-methyl)-?-cyclodextrin.
Kudryashov SY, et al.
Russian Journal of Physical Chemistry A, 84 (3), 495-502 (2010)
Gas phase retention volume behavior of organic compounds on Carbotrap graphitized carbon.
Pankow JF.
Journal of Chromatography A, 547, 488-493 (1991)
Comparison of Tenax TA and Carbotrap for sampling and analysis of volatile organic compounds in air.
Rothweiler H, et al.
Atmospheric Environment, 25 (2), 231-235 (1991)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
Bikram Subedi et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(4), 460-465 (2013-12-10)
A selective pressurized liquid extraction technique (SPLE) was developed for the analysis of polychlorodibenzo-p-dioxins, polychlorodibenzofurans (PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorobiphenyls (dl-PCBs) in clam and crab tissue. The SPLE incorporated multiple cleanup adsorbents (alumina, florisil, silica gel, celite, and carbopack) within the