Merck
Z744097
Cool Brick
parameter at -10 °C
Synonym(e):
Cooling Box, dry block, tube cooling block, cooling block
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
Das Produkt Z744097 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech BRIK-1520
Parameter
at -10 °C (stable for 10 hours)
at -10 °C
Allgemeine Beschreibung
Each Cool Brick allows up to 10 hours of benchtop temperature stability. For maximum cooling results freeze bricks overnight: 1°C Brick in standard freezer, -10°C Brick in a -80°C Freezer. Multiple Bricks can be used in rotation to maintain desired sample temperature.
Anwendung
PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
Up to 10 hours of benchtop temperature stability
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)