Merck
Z719560
Sorenson low binding E tips
maximum volume 10 μL, case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), sterile
Größe auswählen
960 EA
€ 185,00
4800 EA
€ 684,00
€ 185,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
960 EA
€ 185,00
4800 EA
€ 684,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Maximales Volumen:
10 μL
Sterilität:
sterile
Leistungsmerkmale:
barrier: no
Verpackung:
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname:
Sorenson 22210T
€ 185,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Materialien
colorless
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Sorenson 22210T
Maximales Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)