Fortfahren mit
WPB01538
Whirl-Pak® USDA Stand Up Bag
capacity 24 oz (710 mL), bag W × L × thickness 15 cm (6 in.) × 23 cm (9 in.) × 0.076 mm
Synonym(e):
Nasco B01538, sample collection bag, sample receptacle, sampling bag, standup sampling bag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear linear low-density polyethylene (LLDPE)
sterility
sterile
feature
label plain white
packaging
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01538
bag W × L × thickness
15 cm (6 in.) × 23 cm (9 in.) × 0.076 mm
capacity
24 oz (710 mL)
General description
These bags are approved and designed with USDA methods and approved processesin mind.
Features and Benefits
  • USDA and FDA approved
  • USDA approved fill-line fore efficient and accurate sample submission
  • Post-manufacturing sterilization
Legal Information
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WPB01451WAWPB01450WAWPB01401WA
material
clear linear low-density polyethylene (LLDPE)
material
-
material
-
material
-
capacity
24 oz (710 mL)
capacity
2041 mL × 69 oz , 2041 mL capacity(69 oz)
capacity
1242 mL × 42 oz , 1242 mL capacity(42 oz)
capacity
710 mL × 24 oz , 710 mL capacity(24 oz)
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 500 ea
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
bag W × L × thickness
15 cm (6 in.) × 23 cm (9 in.) × 0.076 mm
bag W × L × thickness
-
bag W × L × thickness
-
bag W × L × thickness
-
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01538
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01451WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01450WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01401WA
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WPB01538-500EA04065268793183