WH0022932M2
Monoclonal Anti-POMZP3 antibody produced in mouse
clone 2E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC8359, Anti-POM (POM121 homolog, rat) and ZP3 fusion, Anti-POM121, Anti-POMZP3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POMZP3(22932)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DQIFLDGQENKRSCLVDGLTDASSAFKVPRPGPDTLQFTVDVFHFANDSRNM*
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable