WH0006789M1
Monoclonal Anti-STK4 antibody produced in mouse
clone 1D7-8A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp686A2068, Anti-KRS2, Anti-MST1, Anti-serine/threonine kinase 4
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D7-8A10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STK4(6789)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
METVQLRNPPRRQLKKLDEDSLTKQPEEVFDVLEKLGEG
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable