WH0002139M4
Monoclonal Anti-EYA2 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EAB1, Anti-MGC10614, Anti-eyes absent homolog 2 (Drosophila)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EYA2(2139)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
PASSICPSPLSTSTYVLQEASHNVPNQSSESLAGEYNTHNGPSTPAKEGDTDRPHRASDGKLRGRSKRSSDPSPAGDNEIERVFVWDLDETIIIFHSLLTGTFASRYG
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable