WH0001965M1
Monoclonal Anti-EIF2S1 antibody produced in mouse
clone 3H12-C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EIF2, Anti-EIF2A, Anti-EIF2alpha, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H12-C11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF2S1(1965)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MPGLSCRFYQHKFPEVEDVVMVNVRSIAEMGAYVSLLEYNNIEGMILLSELSRRRIRSINKLIRIGRNECVVVIRVDKEKGYIDLSKRRVSPEEAIKCEDKFTKSKTVYSILRHVAEVLEYTKDEQLESLFQRTAWVFDDKYKRPGYGAYDAFKHAVSDPSILDSLDLNEDEREVLINNINRRLTPQAVKIRADIEVACYGYEGIDAVKEALRAGLNCSTENMPIKINLIAPPRYVMTTTTLERTEGLSVLSQAMAVIKEKIEEKRGVFNVQMEPKVVTDTDETELARQMERLERENAEVDGDDDAEEMEAKAED
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable