Wichtige Dokumente
SILAW
Kieselsäure
BioReagent, suitable for column chromatography, 200-400 mesh (38 - 75 μm)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99.9% Si (as SiO2) basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.2% % nonvolatile with HF
Partikelgröße
200-400 mesh (38 - 75 μm)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Eignung
suitable for column chromatography
SMILES String
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
InChIKey
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)