SAB5702875
Anti-Syntaxin 4 Antibody, clone 8F3P7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
STX4A, p35-2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8F3P7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
34 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.3 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
QTIVKLGNKVQELEKQQVTILATPLPEESMKQELQNLRDEIKQLGREIRLQLKAIEPQKEEADENYNSVNTRMRKTQHGVLSQQFVELINKCNSMQSEYRE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STX4(6810)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1