SAB5702698
Anti-SAMM50 Antibody, clone 10E4G1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SAMM50, CGI-51, OMP85, SAM50, TOB55, TRG-3, YNL026W, SAMM50 sorting and assembly machinery component
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10E4G1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
52 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
2.50 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
FELQLNKQLIFDSVFSASFWGGMLVPIGDKPSSIADRFYLGGPTSIRGFSMHSIGPQSEGDYLGGEAYWAGGLHLYTPLPFRPGQGGFGELFRTHFFLNAG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SAMM50(25813)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1