SAB5702638
Anti-BAG2 Antibody, clone 6D6Z0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BAG-2, dJ417I1.2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6D6Z0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
24 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.34 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAQAKINAKANEGRFCRSSSMADRSSRLLESLDQLELRVEALREAATAVEQEKEILLEMIHSIQNSQDMRQISDGEREELNLTANRLMGRTLTVEVSVET
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAG2(9532)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1