SAB5702576
Anti-Pannexin 1 Antibody, clone 7E8T3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MRS1, PX1, UNQ2529
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7E8T3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.11 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DLSLYNLFLEENISEVKSYKCLKVLENIKSSGQGIDPMLLLTNLGMIKMDVVDGKTPMSAEMREEQGNQTAELQGMNIDSETKANNGEKNARQRLLDSSC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PANX1(24145)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1