SAB5702444
Anti-Rad50 Antibody, clone 5M2K10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NBSLD, RAD502, hRad50
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5M2K10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
154 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.85 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RCSAGQKVLASLIIRLALAETFCLNCGIIALDEPTTNLDRENIESLAHALVEIIKSRSQQRNFQLLVITHDEDFVELLGRSEYVEKFYRIKKNIDQCSEIV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAD50(10111)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1