SAB5702072
Anti-SDHB Antibody, clone 9S1A0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CWS2, IP, PGL4, SDH, SDH1, SDH2, SDHIP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9S1A0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
32 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.19 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DGLYECILCACCSTSCPSYWWNGDKYLGPAVLMQAYRWMIDSRDDFTEERLAKLQDPFSLYRCHTIMNCTRTCPKGLNPGKAIAEIKKMMATYKEKKASV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SDHB(6390)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)