Merck
SAB5701037
Sigma-Aldrich
Anti- CD168/RHAMM antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
€ 359,00
€ 359,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 359,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 359,00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Konzentration
1.95 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HMMR(3161)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is involved in cell motility. It is expressed in breast tissue and together with other proteins, it forms a complex with BRCA1 and BRCA2, thus is potentially associated with higher risk of breast cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human CD168/RHAMM (NP_001136028.1).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)