SAB5300157
Monoclonal Anti-Clenbuterol antibody produced in mouse
clone 1F8B10B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
N/A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F8B10B7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against Clenbuterol
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable