SAB5200007
Monoclonal Anti-YDJ1 antibody produced in mouse
clone 1G10.H8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-CPR3, Anti-DNAJ, Anti-DNAJA2, Anti-HIRIP4, Anti-HIRa interatcting protein4, Anti-Hsp40, YDJ1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G10.H8, monoclonal
Form
solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 40 kDa
Speziesreaktivität
yeast
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
yeast ... YDJ1(855661)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable