SAB4300263
Anti-phospho-CFL1/CFL2 (pTyr88) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CFL antibody produced in rabbit, Anti-NEM7 antibody produced in rabbit, Anti-cofilin 1 (non-muscle) / cofilin 2 (muscle) antibody produced in rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~19 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(A-T-YP-E-T)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr88)
Angaben zum Gen
human ... CFL1(1072) , CFL2(1073)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable