SAB4200360
Anti-Cyclophilin B antibody, Mouse monoclonal
clone CYPB-3, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-CYP-S1, Monoclonal Anti-CYPB, Monoclonal Anti-OI9, Monoclonal Anti-PPIB, Monoclonal Anti-SCYLP, Monoclonal Anti-peptidylprolyl isomerase B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CYPB-3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~20 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of human HepG2 or rat NRK cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPIB(5479)
mouse ... Ppib(19035)
rat ... Ppib(64367)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable