Merck
SAB3500738
Sigma-Aldrich
Anti-FXYD7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
€ 397,00
€ 397,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 397,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 397,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Mol-Gew.
9 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FXYD7(53822)
Immunogen
Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the amino terminus of human FXYD7.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500738.
Physikalische Form
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)