SAB2500033
Anti-ADRA2A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ADRA2, Anti-ADRA2R, Anti-Adrenergic α-2A-receptor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, canine, human, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADRA2A(150)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable