SAB1412323
ANTI-ABL2 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ABL2, ABLL, ARG, FLJ22224, FLJ31718
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.41 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABL2(27)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KKTLGLRAGKPTASDDTSKPFPRSNSTSSMSSGLPEQDRMAMTLPRNCQRSKLQLERTVSTSSQPEENVDRANDMLPKKSEESAAPSRERPKAKLLPRGA
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable