Merck
SAB1411453
Sigma-Aldrich
Anti-PTGES2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C9orf15, FLJ14038, GBF1, MGC11289, PGES2, mPGES-2
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 41.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTGES2(80142)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a membrane-associated prostaglandin E synthase, which catalyzes the conversion of prostaglandin H2 to prostaglandin E2. This protein also has been shown to activate the transcription regulated by a gamma-interferon-activated transcription element (GATE). Multiple transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
PTGES2 (NP_079348.1, 1 a.a. ~ 377 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPAARVVRALWPGGCALAWRLGGRPQPLLPTQSRAGFAGAAGGPSPVAAARKGSPRLLGAAALALGGALGLYHTARWHLRAQDLHAERSAAQLSLSSRLQLTLYQYKTCPFCSKVRAFLDFHALPYQVVEVNPVRRAEIKFSSYRKVPILVAQEGESSQQLNDSSVIISALKTYLVSGQPLEEIITYYPAMKAVNEQGKEVTEFGNKYWLMLNEKEAQQVYGGKEARTEEMKWRQWADDWLVHLISPNVYRTPTEALASFDYIVREGKFGAVEGAVAKYMGAAAMYLISKRLKSRHRLQDNVREDLYEAADKWVAAVGKDRPFMGGQKPNLADLAVYGVLRVMEGLDAFDDLMQHTHIQPWYLRVERAITEASPAH
Biochem./physiol. Wirkung
Prostaglandin E synthase 2 (PTGES2) is involved in the formation of prostaglandin E2 from prostaglandin H2.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inka Lindner et al.
Molecular nutrition & food research, 51(12), 1447-1451 (2007-11-06)
The prostaglandin E synthase 2 (PTGES2) gene maps to a locus linked to obesity and is involved in the synthesis of the antilipolytic compound prostaglandin E(2). In a recent study, we found an association of the minor PTGES2 Arg298His allele