Merck
SAB1407667
Sigma-Aldrich
Anti-HES6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HES-6, bHLHb41, bHLHc23
Größe auswählen
50 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~24.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HES6(55502)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of a subfamily of basic helix-loop-helix transcription repressors that have homology to the Drosophila enhancer of split genes. Members of this gene family regulate cell differentiation in numerous cell types. The protein encoded by this gene functions as a cofactor, interacting with other transcription factors through a tetrapeptide domain in its C-terminus. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described
Immunogen
HES6 (NP_061115.2, 1 a.a. ~ 224 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPPAAPGRDRVGREDEDGWETRGDRKARKPLVEKKRRARINESLQELRLLLAGAEVQAKLENAEVLELTVRRVQGVLRGRAREREQLQAEASERFAAGYIQCMHEVHTFVSTCQAIDATVAAELLNHLLESMPLREGSSFQDLLGDALAGPPRAPGRSGWPAGGAPGSPIPSPPGPGDDLCSDLEEAPEAELSQAPAEGPDLVPAALGSLTTAQIARSVWRPW
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)