Merck
SAB1406314
Sigma-Aldrich
Anti-PRSS8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CAP1, PROSTASIN
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRSS8(5652)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a trypsinogen, which is a member of the trypsin family of serine proteases. This enzyme is highly expressed in prostate epithelia and is one of several proteolytic enzymes found in seminal fluid. The proprotein is cleaved to produce a light chain and a heavy chain which are associated by a disulfide bond. It is active on peptide linkages involving the carboxyl group of lysine or arginine. (provided by RefSeq)
Immunogen
PRSS8 (NP_002764.1, 1 a.a. ~ 343 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAQKGVLGPGQLGAVAILLYLGLLRSGTGAEGAEAPCGVAPQARITGGSSAVAGQWPWQVSITYEGVHVCGGSLVSEQWVLSAAHCFPSEHHKEAYEVKLGAHQLDSYSEDAKVSTLKDIIPHPSYLQEGSQGDIALLQLSRPITFSRYIRPICLPAANASFPNGLHCTVTGWGHVAPSVSLLTPKPLQQLEVPLISRETCNCLYNIDAKPEEPHFVQEDMVCAGYVEGGKDACQGDSGGPLSCPVEGLWYLTGIVSWGDACGARNRPGVYTLASSYASWIQSKVTELQPRVVPQTQESQPDSNLCGSHLAFSSAPAQGLLRPILFLPLGLALGLLSPWLSEH
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)