Merck
SAB1404600
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DEGS1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F9, ascites fluid
Synonym(e):
DEGS, DES1, Des-1, FADS7, MGC5079, MIG15, MLD
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F9, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~36.89 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DEGS1(8560)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the membrane fatty acid desaturase family which is responsible for inserting double bonds into specific positions in fatty acids. This protein contains three His-containing consensus motifs that are characteristic of a group of membrane fatty acid desaturases. It is predicted to be a multiple membrane-spanning protein localized to the endoplasmic reticulum. Overexpression of this gene inhibited biosynthesis of the EGF receptor, suggesting a possible role of a fatty acid desaturase in regulating biosynthetic processing of the EGF receptor. Two splice variants have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
DEGS1 (NP_003667, 226 a.a. ~ 323 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SGHFIAEHYMFLKGHETYSYYGPLNLLTFNVGYHNEHHDFPNIPGKSLPLVRKIAAEYYDNLPHYNSWIKVLYDFVMDDTISPYSRMKRHQKGEMVLE
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)