Merck
SAB1403449
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPB6 antibody produced in mouse
clone 6A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ32389, Hsp20
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6A4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~44.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aλ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPB6(126393)
Allgemeine Beschreibung
HSPB6 is associated with actin (see MIM 102540) and modulates smooth muscle relaxation (Tessier et al., 2003 [PubMed 12842460]).[supplied by OMIM
Immunogen
HSPB6 (AAH68046.1, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEIPVPVQPSWLRRASAPLLGLSAPGRLFDQRFGEGLLEAELAALCPTTLAPYYLRAPSVALPVAQVPTDPGHFSVLLDVKHFSPEEIAVKVVGEHVEVHARHEERPDEHGFVAREFHRRYRLPPGVDPAAVTSALSPEGVLSIQAAPASAQAPPPAAAK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable